Learn More
Bollé Safety Superblast Schutzbrille
Click to view available options
Modell:
SUPBLAPSIP
SUPBLCLAV3
SUPBLCLAVE
SUPBLEPSI
Beschreibung
- Flexibler und transparenter Rahmen für mehr Komfort
- Intuitive und einfache Montage des Visiers an der Schutzbrille
- PLATINUM™-Beschichtung
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE; EN166 3 4 BT |
Objektivtyp | 2.2 mm, Krümmung 5 |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Schutzbrillen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinraumaktivitäten |
Rahmenfarbe | Naturfarben |
Kopfgurtmaterial | Isopren |
Enthält | Verstellbares Bügelband |
Modell | SUPBLCLAVE |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Videos
-
Bolle Safety Platinum efficiency demonstration
-
Bolle Safety Platinum coating
Dokumentation
Product Information
Specification Sheets
SUPERBLAST AUTOCLAVE
DateigrößeVersion: 919.8 kB
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
-
Mehrere Hersteller
Unverzichtbarer Augenschutz
Ihre Augen verdienen den besten Schutz.Aktionscode: 24152Gültig bis zum: 2025-07-04
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bollé Safety Superblast Schutzbrille >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur