Learn More
Thermo Scientific™ Durchsichtige Schutzbrille Artikelnummer.: 16669971
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Durchsichtige Schutzbrille
Artikelnummer. 16669971
Linsenbeschichtung: Anti-Beschlag; Kratzfest
Click to view available options
Linsenbeschichtung: Anti-Beschlag; Kratzfest
Artikelnummer. 16669971
Marke: Thermo Scientific™ D8542CE
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Die erschwingliche Schutzbrille verfügt über einen weichen Rahmen, der eine bequeme Passform mit einem Panoramasichtfeld bietet. Zertifiziert nach ANSI Z87.1-2015; EN 166. Brillen mit beschlaghemmender und kratzfester Beschichtung, UV-Schutz und Aufprallschutz von allen Seiten.
  • Klare Polycarbonat-Linse
  • PVC-Rahmen
  • Passend für Korrekturbrillen
  • Zertifiziert nach ANSI Z87.1-2015 und EN 166
  • Kennzeichnungen: ANSI – Z87+, CE – CE EN166 1B
  • Zuverlässiger High-Speed-Aufprallschutz von allen Seiten
  • UV-Schutz
  • Beschlaghemmende und extrem kratzfeste Beschichtungen
  • Weiches Rahmenmaterial für eine angenehme Passform für jeden
  • Panoramasichtfeld
  • Verstellbarer elastischer Kopfbügel
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert nach ANSI Z87.1-2015 und EN 166; Kennzeichnungen: ANSI - Z87+ , CE - CE EN1661 B
Linsenbeschichtung Beschlagfrei, Kratzfest
Farbe Klar
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE EN 166 ANSI Z87.1
Abmessungen (L x B x H) 17 x 9 x 8 cm
Rahmenfarbe klar
Kopfgurtmaterial Gummi
Größe Einheitsgröße
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial PVC
UV-Schutz Ja
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Durchsichtige Schutzbrille >