Learn More
Schwefel, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7704-34-9 | S | 32.06 g/mol
50.00 CHF - 488.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7704-34-9
Summenformel S
Molekulargewicht (g/mol) 32.06
MDL-Nummer MFCD00085316
InChI-Schlüssel NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
IUPAC-Name Schwefel
SMILES [S]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10401441
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
199930100
10 g Glasflasche
50.00 CHF
10 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10411441
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
199930500
50 g Glasflasche
162.00 CHF
50 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10113790
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
199932500
250 g Glasflasche
488.00 CHF
250 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
SDS
Documents
Documents
Certificates
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Schwefel, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals