Learn More
Schwefel, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 445.0°C |
Chemischer Name oder Material | Sulfur |
Schmelzpunkt | 114.0°C |
Namenshinweis | 99.999% |
Farbe | Gelb |
Physikalische Form | Stücke (12 mm-Stücke und kleiner) |
Menge | 50 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.999% |
Fieser | 01,1118; 03,273; 05,632; 06,556; 14,291; 15,297 |
Flammpunkt | 168°C |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sulphur
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sulphur