Learn More
Schwefel, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10113790
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Schwefel, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10113790 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
250 g, Glasflasche, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10113790
Marke: Thermo Scientific Acros 199932500
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7704-34-9 | S | 32.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7704-34-9
Summenformel S
Molekulargewicht (g/mol) 32.06
MDL-Nummer MFCD00085316
InChI-Schlüssel NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
IUPAC-Name Schwefel
SMILES [S]
Spezifikation
Siedepunkt 445.0°C
Chemischer Name oder Material Sulfur
Schmelzpunkt 114.0°C
Namenshinweis 99.999%
Farbe Gelb
Physikalische Form Stücke (12 mm-Stücke und kleiner)
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99.999%
Fieser 01,1118; 03,273; 05,632; 06,556; 14,291; 15,297
Flammpunkt 168°C
Merck Index 15, 9099
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol and ether, soluble in carbon disulfide, benzene, (about 2.4%, at 30°C, much more at higher temps.),toluene,, acetone (2.65% at 25°C), chloroform (1.5% at 18°C)
Formelmasse 32.05
Reinheit (%) 99.999%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Dichte 2.36
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0461985 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/04/2024 Catalog Number199930100,199932500,199930500
ChargennummerA0453445 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number199930100,199932500,199930500
ChargennummerA0450305 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number199930100,199932500,199930500
ChargennummerA0448891 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog Number199930100,199932500,199930500
ChargennummerA0446234 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/09/2022 Catalog Number199930100,199932500,199930500
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulphur
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sulphur
Name des Produkts
Schwefel, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals >