Learn More
Sulfat, Standardlösung für die Ionenchromatographie, Specpure™, SO4-2 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11353647
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sulfat, Standardlösung für die Ionenchromatographie, Specpure™, SO4-2 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11353647
100 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Artikelnummer. 11353647
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 035547.AE
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Sulfate, Ion chromatography standard solution is used as a standard solution in analytical chemistry and in ion chromatography. It is also used for calibration of ion chromatography and other analytical techniques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00145343
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfate Ion chromatography standard solution
Namenshinweis SO4-2 1000μg/mL
Menge 100 mL
Löslichkeit Miscible with water
Physikalische Form Flüssig
Güte Specpure™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1539519 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2025 Catalog Number035547.AP,035547.AE
Chargennummer1539520 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2025 Catalog Number035547.AP,035547.AE
Chargennummer1525336 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2025 Catalog Number035547.AP,035547.AE
Chargennummer1525335 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number035547.AP,035547.AE
Chargennummer1517341 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/01/2025 Catalog Number035547.AP,035547.AE
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    17
    Stunden
    16
    Minuten
    24
    Sekunden
    48
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.
    Aktionscode: 24127
    Gültig bis zum2025-05-31
    Tage
    48
    Stunden
    16
    Minuten
    24
    Sekunden
    48
Name des Produkts
Sulfat, Standardlösung für die Ionenchromatographie, Specpure™, SO4-2 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals >