Beschreibung
Diese Sulfat-Standardlösung enthält eine präzise Konzentration von 1.000 μg/ml SO42− (±μ7 g bei 20 °C). Es dient zur Überprüfung der Genauigkeit von Sulfat-Bestimmungen und zur Kalibrierung von Geräten, die bei diesen Bestimmungen verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
Beschreibung | Chlorid: <0,02 mg/l Iod: <0.01 mg/l Nitrit: <0.01 mg/l Nitrat: <0.01 mg/l Phosphat: <0.02 mg/l |
Dichte | 1.00 g/ml |
Konzentration | 1000 μg/mL SO42− |
IUPAC-Name | Dinatrium; Sulfat |
Menge | 100 ml |
Formelmasse | 142.04 mol |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1.479 g Na2SO4 pro 1 l H2O |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sulfat-Lösung >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur