Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sucrose, Molecular Biology Grade Artikelnummer.: 15446759
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Sucrose, Molecular Biology Grade
Artikelnummer. 15446759
500 g
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Artikelnummer. 15446759
Marke: Thermo Scientific Chemicals J65148.36
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Zur Proteinaufreinigung durch Saccharose-Dichtegradienten
Sucrose is used to prepare density gradients for cell/organelle separation. In addition, sucrose can be used as a supplement in plant, insect, and bacterial culture media. It can also be used in various enzymatic assays. Sucrose is used in molecular biology for the preparation of density gradients.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Saccharose wird zur Herstellung von Dichtegradienten für die Trennung von Zellen und Organellen verwendet. Darüber hinaus kann Saccharose als Ergänzungsmittel in Pflanzen-, Insekten- und Bakterienkulturmedien verwendet werden. Es kann auch in verschiedenen enzymatischen Assays verwendet werden. Saccharose wird in der Molekularbiologie zur Herstellung von Dichtegradienten verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-50-1
Summenformel C12H22O11
Molekulargewicht (g/mol) 342.30
MDL-Nummer MFCD00006626
InChI-Schlüssel CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonym sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-2,5-Bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Saccharose
Schmelzpunkt 185°C to 187°C
Farbe Weiß
Dichte 1.58
Geruch Geruchsneutral
Menge 500 g
Beilstein 90825
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 342.3
Güte Molekularbiologie
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ18K004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2025 Catalog NumberJ65148.36,J65148.22,J65148.A1
ChargennummerZ18K005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2025 Catalog NumberJ65148.36,J65148.22,J65148.A1
ChargennummerZ29J005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/01/2024 Catalog NumberJ65148.36,J65148.22,J65148.A1
ChargennummerU25J009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog NumberJ65148.36,J65148.22,J65148.A1
ChargennummerU25J008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog NumberJ65148.36,J65148.22,J65148.A1
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Sucrose, Molecular Biology Grade >