Learn More
Thermo Scientific Chemicals Saccharose, ACS Artikelnummer.: 11367968
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Saccharose, ACS
Artikelnummer. 11367968
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Artikelnummer. 11367968
Marke: Thermo Scientific Chemicals 036508.30
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Sucrose is widely utilized in medications to carry a more pleasant taste to indigestible chemicals. It is used in many medical dosage forms such as chewable tablets, syrups, tablets, or glues. Sucrose is mainly used in foods nowadays. The fatty acid esters of sucrose show useful application in transdermal therapeutic systems. Sucrose-gradient centrifugation also plays an important role in the selective isolation of nocardia spp. from soil.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-50-1
Summenformel C12H22O11
Molekulargewicht (g/mol) 342.30
MDL-Nummer MFCD00006626
InChI-Schlüssel CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonym sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-2,5-Bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Saccharose
Namenshinweis For analysis ACS
Schmelzpunkt 185°C to 187°C
Dichte 1.58 g/mL
Menge 250 g
Beilstein 90825
Merck Index 14,8881
Löslichkeitsinformationen Soluble in water; Slightly soluble in alcohol,methanol; Insoluble in diethyl ether.
Formelmasse 342.3
Güte ACS
Physikalische Form Kristallin
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN18L039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2025 Catalog Number036508.30,036508.A1
ChargennummerN18L001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/02/2025 Catalog Number036508.30,036508.A1
ChargennummerT18K047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/07/2024 Catalog Number036508.30,036508.A1
ChargennummerZ05I014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/12/2022 Catalog Number036508.30,036508.A1
ChargennummerY28I001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/12/2022 Catalog Number036508.30,036508.A1
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Saccharose, ACS >