Learn More
Saccharose, Certified AR, zur Analyse, entspricht analytischer Spezifikation von Ph. Eur., BP Artikelnummer.: 10346150
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Saccharose, Certified AR, zur Analyse, entspricht analytischer Spezifikation von Ph. Eur., BP
Artikelnummer. 10346150 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
500 g, Kunststoffpulverbehälter, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
500 g
3 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Plastikfass
Packungsgröße:
3 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10346150
Marke: Fisher Chemical S/8600/53
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
C12H22O11, CAS-Nummer 57-50-1, amerfand, Rohrzucker, D-Saccharose, Rohrzucker, Saccharose, Saccharum, Saccharose, Zucker, Tischzucker, Weißzucker, 1 kg, CHEBI:17992, weiß, 342,29 g/mol, CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Chemical Identifiers
CAS 57-50-1
Summenformel C12H22O11
Molekulargewicht (g/mol) 342.30
MDL-Nummer MFCD00006626
InChI-Schlüssel CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonym sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifications
Schmelzpunkt 190°C
Farbe Weiß
pH 6.5 to 7.5
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Menge 500 g
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-2,5-Bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
Formelmasse 342.29g/mol
Physikalische Form Fest
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Saccharose, Certified AR, zur Analyse, entspricht analytischer Spezifikation von Ph. Eur., BP >