missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Substance P Parameter Assay Kit

Substance P Parameter Assay Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.

697.00 CHF - 4000.00 CHF

Spezifikation

Assay-Bereich 39.00 - 2500pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 43.8pg/mL
Konjugat Biotin
Kreuzreaktivität Cross-species reactivity not tested. Cross-reactivity observed with 1 or more available related molecules.
Produkttyp ELISA-Kit
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Ausreichend für Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Ausreichend für Preis Menge & Verfügbarkeit  
18731824
Unterlagen ansehen
R&D Systems™
KGE007
1 x 96-well plate
697.00 CHF
1 Set
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18762394
Unterlagen ansehen
R&D Systems™
SKGE007
6 x 96-well plates
4000.00 CHF
1 Set
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung

Beschreibung

The Substance P Parameter Assay Kit quantifies multi-species Substance P in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), heparin plasma (50 ul), saliva (50 ul), urine (50 ul).
Spezifikation

Spezifikation

39.00 - 2500pg/mL
Biotin
ELISA-Kit
Substance P Levels in Various Samples
ELISA
Cell Culture Supernates (50uL),Serum (50uL),Heparin Plasma (50uL),Saliva (50uL),Urine (50uL)
neurokinin 1, neurokinin 2, neurokinin A, Neurokinin-1, neuromedin L, neurokinin alpha, neuropeptide K, neuropeptide gamma), neuropeptide gamma, neuropeptide K, NK2, NKA, NKNAneurokinin alpha, NPK, PPT, protachykinin-1, substance K, substance P, TAC1, TAC2neuromedin L, tachykinin 2, tachykinin, precursor 1, tachykinin, precursor 1 (substance K, substance P, neurokinin 1, neurokinin 2
43.8pg/mL
Cross-species reactivity not tested. Cross-reactivity observed with 1 or more available related molecules.
Cell Culture Supernatant, Plasma (Heparin), Speichel, Serum, Urin
Multi-species
1 Kit
Store the unopened product at -20° to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
R&D Systems™ Substance P Parameter Assay Kit

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt