missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Substance P Parameter Assay Kit
Substance P Parameter Assay Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
Marke: R&D Systems™ KGE007
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The Substance P Parameter Assay Kit quantifies multi-species Substance P in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), heparin plasma (50 ul), saliva (50 ul), urine (50 ul).Spezifikation
39.00 - 2500pg/mL | |
Biotin | |
ELISA-Kit | |
Substance P Levels in Various Samples | |
Multi-species | |
1 Kit | |
Store the unopened product at -20° to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
43.8pg/mL | |
Cross-species reactivity not tested. Cross-reactivity observed with 1 or more available related molecules. | |
Cell Culture Supernatant, Plasma (Heparin), Speichel, Serum, Urin | |
1 x 96-well plate | |
ELISA | |
Cell Culture Supernates (50uL),Serum (50uL),Heparin Plasma (50uL),Saliva (50uL),Urine (50uL) | |
neurokinin 1, neurokinin 2, neurokinin A, Neurokinin-1, neuromedin L, neurokinin alpha, neuropeptide K, neuropeptide gamma), neuropeptide gamma, neuropeptide K, NK2, NKA, NKNAneurokinin alpha, NPK, PPT, protachykinin-1, substance K, substance P, TAC1, TAC2neuromedin L, tachykinin 2, tachykinin, precursor 1, tachykinin, precursor 1 (substance K, substance P, neurokinin 1, neurokinin 2 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur