Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Aquatron Wasserdestillationsgerät aus Borosilikatglas
Zur Herstellung von sofort einsetzbarem kaltem destilliertem Wasser. Stuart™ Aquatron Wasserdestillationsanlagen aus Borosilikatglas gewährleisten dank ihrer hochwertigen Konstruktion aus Borosilikatglas in Verbindung mit silikonummantelten Heizgeräten pyrogenfreie Destillate mit höchster Reinheit bei praktisch beliebiger Rohwasserversorgung.
4755.00 CHF - 7030.00 CHF
Spezifikation
Inlet Water Temperature (Metric) | 25 °C° bis 35 °C° |
---|---|
Frequenz | 50/60 Hz |
Material | Glass |
Phase | 1 |
Typ | Wasserdestillationsgerät |
Produktcode | Marke | Tiefe (metrisch) | Ausgangsflussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Tiefe (metrisch) | Ausgangsflussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11466538
|
Cole-Parmer™
99294-05 |
240 mm | 4 L |
4755.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11931299
|
Cole-Parmer™
99294-15 |
410 mm | 4 L |
6585.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11941299
|
Cole-Parmer™
99294-25 |
240 mm | 8 L |
7030.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Vollautomatischer Betrieb
- Hochreiner, pyrogenfreier Ertrag
- Destillat mit geringer Temperatur
- Kann mit jeder Rohwasserversorgung betrieben werden
- Steuerung des Wasserspeicherspiegels
- Einfache Umstellung auf eine vorbehandelte Zufuhr
- Mit Winkeln zur Wandmontage ausgestattet
- Sicherheitsfunktionen ermöglichen einen unbewachten Betrieb
- Einfach zu reinigen
Spezifikation
25 °C° bis 35 °C° | |
Glass | |
Wasserdestillationsgerät | |
410 mm | |
550 mm |
50/60 Hz | |
1 | |
1.3 ft. | |
1.8 ft. |