Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Aquatron Wasserdestillationsgerät aus Borosilikatglas
Zur Herstellung von sofort einsetzbarem kaltem destilliertem Wasser. Stuart™ Aquatron Wasserdestillationsanlagen aus Borosilikatglas gewährleisten dank ihrer hochwertigen Konstruktion aus Borosilikatglas in Verbindung mit silikonummantelten Heizgeräten pyrogenfreie Destillate mit höchster Reinheit bei praktisch beliebiger Rohwasserversorgung.
Marke: Cole-Parmer™ 99294-05
3574.97 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Vollautomatischer Betrieb
- Hochreiner, pyrogenfreier Ertrag
- Destillat mit geringer Temperatur
- Kann mit jeder Rohwasserversorgung betrieben werden
- Steuerung des Wasserspeicherspiegels
- Einfache Umstellung auf eine vorbehandelte Zufuhr
- Mit Winkeln zur Wandmontage ausgestattet
- Sicherheitsfunktionen ermöglichen einen unbewachten Betrieb
- Einfach zu reinigen
Spezifikation
Wasserdestillationsgerät | |
220/240 V 50/60 Hz 3 kW | |
Glass | |
240 V | |
25 °C° bis 35 °C° | |
9.4 in. | |
1.3 ft. | |
1.8 ft. |
4 L | |
50/60 Hz | |
1 | |
3 kW | |
A4000 | |
240 mm | |
410 mm | |
550 mm |