Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Aquatron Wasserdestillationsgerät aus Borosilikatglas
Zur Herstellung von sofort einsetzbarem kaltem destilliertem Wasser. Stuart™ Aquatron Wasserdestillationsanlagen aus Borosilikatglas gewährleisten dank ihrer hochwertigen Konstruktion aus Borosilikatglas in Verbindung mit silikonummantelten Heizgeräten pyrogenfreie Destillate mit höchster Reinheit bei praktisch beliebiger Rohwasserversorgung.
Marke:  Cole-Parmer™ 99294-25
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11941299
  • 7030.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Beschreibung
  • Vollautomatischer Betrieb
  • Hochreiner, pyrogenfreier Ertrag
  • Destillat mit geringer Temperatur
  • Kann mit jeder Rohwasserversorgung betrieben werden
  • Steuerung des Wasserspeicherspiegels
  • Einfache Umstellung auf eine vorbehandelte Zufuhr
  • Mit Winkeln zur Wandmontage ausgestattet
  • Sicherheitsfunktionen ermöglichen einen unbewachten Betrieb
  • Einfach zu reinigen
Spezifikation
Spezifikation
Wasserdestillationsgerät
220/240 V 50/60 Hz 6 kW
Glass
240 V
25 °C° bis 35 °C°
9.4 in.
1.3 ft.
1.8 ft.
8 L
50/60 Hz
1
6 kW
A8000
240 mm
410 mm
550 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Stuart™ Aquatron Wasserdestillationsgerät aus Borosilikatglas > Tiefe:240mm; Flussrate:8 l/h