Learn More
Thermo Scientific™ Streptococcal Grouping Kit using Latex Agglutination
Rapidly identify streptococcal groups A, B, C, D, F, and G by latex agglutination using this test kit.
Marke:  Thermo Scientific™ DR0593G
159.87 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13275599
  • 184.00 CHF / 2 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Rapidly identify streptococcal groups A, B, C, D, F, and G by latex agglutination using Thermo Scientific™ Oxoid™ Streptococcal Grouping Kit. This rapid latex agglutination test is designed to deliver simple, rapid and sensitive results for the identification of streptococcal groups A, B, C, D, F, and G . The test utilizes latex particles coated with group-specific antibodies which will agglutinate in the presence of homologous antigens.
Streptokokken sind fakultativ anaerobe, katalasenegative und grampositive Kokken, die als Diplo- oder Kettenkokken auftreten. Sie verursachen eine Vielzahl klinischer Erkrankungen, einschließlich Pharyngitis, Scharlach, Mittelohrentzündung, Impetigo, Meningitis, neonatale Sepsis, Pneumonie, Endokarditis, Osteomyelitis und nekrotisierende Fasziitis.
Verwenden Sie diesen schnellen, einfachen und empfindlichen Test zur Identifizierung der Streptokokken-Gruppen A, B, C, D, F und G.
  • Schnell — Ergebnisse in zwei Minuten
  • Einfach—problemlose Durchführung
  • Visuell — einfach ablesbare Ergebnisse
  • Empfindlich — besonders empfindlicher Test dank Latextechnologie
  • Alle Reagenzien sind separat erhältlich
Lancefield zeigte, dass die meisten pathogenen Streptokokken spezifische Kohlenhydratantigene besitzen, die eine Einteilung von Streptokokken in Gruppen ermöglichen. Diese Streptokokken-Gruppen-Antigene können aus den Zellen extrahiert und mit Latexpartikeln nachgewiesen werden, die zuvor mit gruppenspezifischen Antikörpern beschichtet wurden. Diese Latexpartikel agglutinieren in Gegenwart homologer Antigene und bleiben in homogener Suspension, wenn kein solches Antigen vorhanden ist. Das Oxid Kit für Streptokokken-Gruppierung ist ein solcher Latex-Agglutinationstest zur Identifizierung der Streptokokken-Gruppen. Er enthält Reagenzien für die Gruppen A, B, C, D, F und G. Die Verwendung eines enzymatischen Extraktionsverfahrens verkürzt die für die Antigenextraktion erforderliche Zeit erheblich und verbessert die Antigenausbeute, dies gilt teilweise für Streptokokken der Gruppe D.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Streptokokken-Gruppierungs-Enzym-Extraktionsreagenz
Nachweis mittels Enzym-Immunoassay
2 Fläschchen
Reagenzien für Streptokokken-Tests
Gruppe A, B, C, D, F und G
2 x 50 Tests
Dokumentation
Instructions
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6203887 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/04/2025 Catalog NumberDR0593G
Chargennummer6185836 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2025 Catalog NumberDR0593G
Chargennummer6158071 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog NumberDR0593G
Chargennummer6136502 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2024 Catalog NumberDR0593G
Chargennummer6120480 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/11/2024 Catalog NumberDR0593G
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Streptococcal Grouping Kit using Latex Agglutination > Extraktionsenzym; 2 Fläschchen