Learn More
Invitrogen™ Streptavidin-Protein, DyLight™ 800
Protein
Marke: Invitrogen™ 21851
254.60 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
254.60 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Streptavidin-Protein, DyLight-Konjugat 800, 21851, von Invitrogen, 21851 von Invitrogen. Spezies-Reaktivität: ; Anwendungen: ELISA, Immunzytochemie, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie, Immunpräzipitation, Western Blot.
Thermo Scientifics Streptavidin DyLight-Konjugate sind Präparate aus Streptavidin-Biotin-bindenden Proteinen, die mit Thermo Scientifics DyLight-Fluoren für die Verwendung in leistungsstarken Fluoreszenzassays und Zellbildgebung gekennzeichnet sind. Das Streptavidin-Biotin-bindende Protein wird als hochfunktionelle Konjugate angeboten, alle der neun verschiedenen DyLight Fluoreszenzfarbstoffe haben Absorptionsspektren von350 nm bis 777 nm und helle Emissionsspektren, die den wichtigsten Ausgangswellenlängen gängiger Fluoreszenzmikroskope und -Imager entsprechen. Dylight-Konjugate weisen in vielen Anwendungen eine höhere Fluoreszenzintensität und Fotostabilität auf als Alexa Fluor*-, Cy*- und LI-COR*-Farbstoffe und bleiben über einen breiten pH-Bereich (pH 4 bis 9) stark fluoreszierend. 21851 enthält 1 ml Protein in blassgrün gefärbter Flüssigkeit bei einer Konzentration von 1 mg/ml.
Spezifikation
1mg/mL | |
Kurzbezeichnung | |
7,2 | |
RUO | |
Flüssig | |
Gereinigt | |
Streptavidin |
DyLight 800 | |
PBS mit 1 % BSA und 0,02 % Natriumazid; pH 7,2 | |
1 ml | |
4 °C | |
ELISA, Immunzytochemie, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie, Immunpräzipitation, Western Blot | |
Nicht zutreffend |