Learn More
Cytiva Streptavidin Mag Sepharose™ Magnet-Bead
Zur einfachen und effizienten Anreicherung von Zielproteinen durch Immunpräzipitation und Reinigung biotinylierter Biomoleküle
259.00 CHF - 520.00 CHF
Spezifikation
Farbe Weiß
Inhalt und Lagerung 4°bis 8 °C
Form Flüssig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur einfachen und effizienten Anreicherung von Target-Proteinen durch Immunpräzipitation und Aufreinigung biotinylierter Biomoleküle
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11757564
Unterlagen ansehen
Cytiva
28-9857-99
5 x 1 ml
520.00 CHF
5 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11791456
Unterlagen ansehen
Cytiva
28-9857-38
2 x 1 ml
259.00 CHF
2 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Streptavidin Mag Sepharose nutzt die starke Wechselwirkung zwischen dem Biotin- und Streptavidin-Ligand, der auf magnetischen Beads immobilisiert ist.
  • Kleinvolumige Aufreinigung hoher Kapazität von Proteinen aus Zelllysaten und biologischen Flüssigkeiten
  • Liefert hohe Reinheit und Ausbeute
  • Ermöglicht einfaches paralleles Screening von Proteinen mit hoher Reproduzierbarkeit
  • Einfache Anreicherung von Proteinen aus kleinen oder großen Probenvolumina (geringe μl bis hohe ml-Skala)
  • Beads sind in zwei Packungsgrößen erhältlich: 2 × 1 ml 10 % Medium-Aufschlämmung und 5 × 1 ml 10 % Medium-Aufschlämmung
  • Ein Milliliter 10 % Medium-Aufschlämmung ist das Gleiche wie 100 μl sedimentiertes Medium, das für 20 Aufreinigungsdurchläufe gemäß dem empfohlenen Immunpräzipitationsprotokoll ausreicht.
  • Bindungsvermögen: >300 μg biotinulierte BSA/ml Medium-Aufschlämmung
  • Stabilität. stabil
  • Immunpräzipitation
  • Reinigung
  • Biomarker-Forschung
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
4°bis 8 °C
Flüssig
Zur einfachen und effizienten Anreicherung von Target-Proteinen durch Immunpräzipitation und Aufreinigung biotinylierter Biomoleküle
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Streptavidin Mag Sepharose™ Magnet-Bead