Learn More
Cytiva Streptavidin Mag Sepharose™ Magnet-Bead
Zur einfachen und effizienten Anreicherung von Zielproteinen durch Immunpräzipitation und Reinigung biotinylierter Biomoleküle
Marke: Cytiva 28-9857-99
485.97 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24369" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
Streptavidin Mag Sepharose nutzt die starke Wechselwirkung zwischen dem Biotin- und Streptavidin-Ligand, der auf magnetischen Beads immobilisiert ist.
- Kleinvolumige Aufreinigung hoher Kapazität von Proteinen aus Zelllysaten und biologischen Flüssigkeiten
- Liefert hohe Reinheit und Ausbeute
- Ermöglicht einfaches paralleles Screening von Proteinen mit hoher Reproduzierbarkeit
- Einfache Anreicherung von Proteinen aus kleinen oder großen Probenvolumina (geringe μl bis hohe ml-Skala)
- Beads sind in zwei Packungsgrößen erhältlich: 2 × 1 ml 10 % Medium-Aufschlämmung und 5 × 1 ml 10 % Medium-Aufschlämmung
- Ein Milliliter 10 % Medium-Aufschlämmung ist das Gleiche wie 100 μl sedimentiertes Medium, das für 20 Aufreinigungsdurchläufe gemäß dem empfohlenen Immunpräzipitationsprotokoll ausreicht.
- Bindungsvermögen: >300 μg biotinulierte BSA/ml Medium-Aufschlämmung
- Stabilität. stabil
- Immunpräzipitation
- Reinigung
- Biomarker-Forschung
Spezifikation
Weiß | |
4°bis 8 °C | |
Zur einfachen und effizienten Anreicherung von Target-Proteinen durch Immunpräzipitation und Aufreinigung biotinylierter Biomoleküle |
5 x 1 ml | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
- Streptavidin Mag Sepharose
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-66.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält 50% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.