Learn More
Cytiva Streptavidin Mag Sepharose™ Magnet-Bead
Zur einfachen und effizienten Anreicherung von Zielproteinen durch Immunpräzipitation und Reinigung biotinylierter Biomoleküle
Marke:  Cytiva 28-9857-38
245.55 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24369" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11791456
  • 259.00 CHF / 2 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Streptavidin Mag Sepharose nutzt die starke Wechselwirkung zwischen dem Biotin- und Streptavidin-Ligand, der auf magnetischen Beads immobilisiert ist.
  • Kleinvolumige Aufreinigung hoher Kapazität von Proteinen aus Zelllysaten und biologischen Flüssigkeiten
  • Liefert hohe Reinheit und Ausbeute
  • Ermöglicht einfaches paralleles Screening von Proteinen mit hoher Reproduzierbarkeit
  • Einfache Anreicherung von Proteinen aus kleinen oder großen Probenvolumina (geringe μl bis hohe ml-Skala)
  • Beads sind in zwei Packungsgrößen erhältlich: 2 × 1 ml 10 % Medium-Aufschlämmung und 5 × 1 ml 10 % Medium-Aufschlämmung
  • Ein Milliliter 10 % Medium-Aufschlämmung ist das Gleiche wie 100 μl sedimentiertes Medium, das für 20 Aufreinigungsdurchläufe gemäß dem empfohlenen Immunpräzipitationsprotokoll ausreicht.
  • Bindungsvermögen: >300 μg biotinulierte BSA/ml Medium-Aufschlämmung
  • Stabilität. stabil
  • Immunpräzipitation
  • Reinigung
  • Biomarker-Forschung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
4°bis 8 °C
Zur einfachen und effizienten Anreicherung von Target-Proteinen durch Immunpräzipitation und Aufreinigung biotinylierter Biomoleküle
2 x 1 ml
Flüssig
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Streptavidin Mag Sepharose, 2 x 1 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-66.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
  • UNKNOWN AQUATIC-Enthält 50% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.