Learn More
IBA Lifesciences StrepMAB-Classic
StrepMAB Klassische Konjugate sind monoklonale Antikörper mit unterschiedlichen Konjugaten zum Nachweis von Strep-tag™II- und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen
293.00 CHF - 476.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Unverdünnt: 2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen; verdünnt: -25°bis -15 °C |
---|---|
Ziel | Strep-tag™II und Twin-Strep-tag™ |
Typ | Monoklonaler Antikörper |
Produktcode | Marke | Marker oder Farbstoff | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Marker oder Farbstoff | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12618257
![]() |
IBA Lifesciences
2-1509-001 |
HRP-Konjugat |
476.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16411475
![]() |
IBA Lifesciences
2-1563-050 |
DY-488 |
311.00 CHF
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16441475
![]() |
IBA Lifesciences
2-1566-050 |
DY-549 | N/A | |||||||
16471475
![]() |
IBA Lifesciences
2-1569-050 |
DY-649 |
311.00 CHF
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Zwei verschiedene Detektionssysteme stehen zur Verfügung, um Strep-tag™ II sowie One-Strep-tag am N-Terminus, C-Terminus oder intern zu erkennen: a) markierte oder nicht markierte monoklonale Antikörper b) markierte Strep-Tactin™-Proteine. Das Strep-tag™-Proteindetektionssystem bietet eine Möglichkeit für eine Vielzahl von Assays, darunter:- Colony-Blot-, Dot-Blot-, Western-Blot- und ELISA-Verfahren
- Screening auf Klone mit positiver Expression
- Überwachung der Expressionswerte und der Stabilität von Strep-tag™-Proteinen
- Immunzytochemie und Immunhistochemie
- Studien zur Proteinlokalisierung und Protein-Zielsteuerung
- 0.075 ml genügen, um 25 bis 30 Western-Blots mit einem Inkubationsvolumen von je 10 ml zu entwickeln
Spezifikation
Unverdünnt: 2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen; verdünnt: -25°bis -15 °C | |
Strep-tag™II und Twin-Strep-tag™ | |
Monoklonaler Antikörper |
Nur für Forschungszwecke.