Learn More
IBA Lifesciences StrepMAB-Classic
GREENER_CHOICE
StrepMAB Klassische Konjugate sind monoklonale Antikörper mit unterschiedlichen Konjugaten zum Nachweis von Strep-tag™II- und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen
Marke:  IBA Lifesciences 2-1563-050
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16411475
  • 311.00 CHF / 50 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-06-2025
Beschreibung
StrepMAB-Classic ist ein hochselektiver, muriner monoklonaler Antikörper für den Nachweis von Strep-tag™II- und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen in Anwendungen wie Western Blots, ELISA, FACS, Immunhistochemie und Immunzytochemie.
Es ist gekoppelt mit Fluoreszenzfarbstoffen erhältlich (DY-488, DY-549, DY-649). 
Die Absorptions-/Emissionsmaxima der fluoreszierenden Farbstoffe sind:
• Dy-488: 493/518 nm
• DY-549: 550-560/575 nm
• DY-649: 655/676 nm
Bitte beachten Sie: Für die Erfassung von Strep-tag™II- und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen auf festen Phasen wird die Verwendung von StrepMAB-Immo oder Strep-Tactin™XT aufgrund der Bindungsaffinität im PM-Bereich empfohlen.
Spezifikation
Spezifikation
0,10 mL
Lösung in PBS; 0,01 % NaN3; 1 mg/ml BSA
50 μg
Strep-tag™II und Twin-Strep-tag™
DY-488
0,5 mg/mL
Unverdünnt: 2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen; verdünnt: -25°bis -15 °C
ELISA, Western Blot, Immunfluoreszenz
Monoklonaler Antikörper
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
IBA Lifesciences StrepMAB-Classic > Konjugat: DY-488
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.
Nur für Forschungszwecke.