Learn More
IBA Lifesciences StrepMAB-Classic
GREENER_CHOICE
StrepMAB Klassische Konjugate sind monoklonale Antikörper mit unterschiedlichen Konjugaten zum Nachweis von Strep-tag™II- und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen
Marke:  IBA Lifesciences 2-1509-001
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12618257
  • 476.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
StrepMAB-Classic ist ein hochselektiver, muriner monoklonaler Antikörper für den Nachweis von Strep-tag™II- und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen in Anwendungen wie Western Blots, ELISA, FACS, Immunhistochemie und Immunzytochemie.
Es ist gekoppelt mit Fluoreszenzfarbstoffen erhältlich (DY-488, DY-549, DY-649). 
Die Absorptions-/Emissionsmaxima der fluoreszierenden Farbstoffe sind:
• Dy-488: 493/518 nm
• DY-549: 550-560/575 nm
• DY-649: 655/676 nm
Bitte beachten Sie: Für die Erfassung von Strep-tag™II- und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen auf festen Phasen wird die Verwendung von StrepMAB-Immo oder Strep-Tactin™XT aufgrund der Bindungsaffinität im PM-Bereich empfohlen.
Spezifikation
Spezifikation
Nicht lyophilisiert
Unverdünnt: 2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen; verdünnt: -25°bis -15 °C
75 μg
Strep-tag™II und Twin-Strep-tag™
HRP-Konjugat
Suspension in PBS
Flüssige Suspension
RUO
Monoklonaler Antikörper
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IBA Lifesciences StrepMAB-Classic > Konjugat: HRP
Nur für Forschungszwecke.