Learn More
Thermo Scientific™ Schubladenbox
Mit diesen Schubladenboxen mit sechs oder neun Schubladen können Sie Verbrauchsmaterial organisieren und wertvollen Platz auf dem Labortisch sparen. Bestellen Sie einen leeren Schrank oder einen komplett mit Fläschchen und Verschlüssen bestückten Schrank.
41.48 CHF - 720.00 CHF
Produkte 4
Produktcode Marke Typ Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
12423578
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
C4000-MS
Mini-Schubladenbox mit 6 Schubladen, nur Schubladenbox Mini-Schubladenbox mit 6 Schubladen, nur Schubladenbox
41.48 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12440328
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
C4075-500
9 Drawer Storeroom, Full Size, Cabinet Only Kasten mit neun Schubladen, normale Ausführung, nur Schrank Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12413788
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
C4011-688W
Mini-Schubladenbox mit 6 Schubladen NSC Mini-Schubladenbox, durchsichtige Fläschchen mit Beschriftungsfeld und PTFE/RR-Versiegelungen Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15270379
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
C5075-219
SureStop Schubladenbox mit 9 Schubladen SureStop Schubladenbox mit neun Schubladen Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Organisieren Sie Ihre Verbrauchsmaterialien und sparen Sie wertvollen Platz auf dem Labortisch mit Thermo Scientific™ National™ Schubladenboxen für 8-mm-Standardfläschchen mit Schraubgewinde. Schubladenboxen sind in Ausführungen mit sechs und neun Schubladen erhältlich. Die Mini-Schubladenbox mit sechs Schubladen fasst 500 Fläschchen und Verschlüsse, die Schubladenbox in Vollformat, die neun Schubladen enthält, fasst 2.000 Fläschchen und Verschlüsse. Bestellen Sie einen leeren Schrank oder einen komplett mit Fläschchen und Verschlüssen bestückten Schrank.
  • Die Mini-Schubladenbox hat 6 Schubladen; 5 Schubladen für je 1 Fläschchenpackung, 1 Schublade für 500 vorgefüllte DP-Verschlusskappen
  • Die Schubladenbox im Vollformat verfügt über 9 tiefe Schubladen mit einer Lagerkapazität von 2.000 Fläschchen und vorgefüllten DP-Kappen
  • Schubladenboxen zur Organisation der Verbrauchsmaterialien – platzsparend auf der Arbeitsfläche
  • Schubladenbox kann nach Verbrauch der Produkte wiederaufgefüllt werden
Dokumentation
Product Certifications
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Schubladenbox