Learn More
Thermo Scientific™ Schubladenbox
Mit diesen Schubladenboxen mit sechs oder neun Schubladen können Sie Verbrauchsmaterial organisieren und wertvollen Platz auf dem Labortisch sparen. Bestellen Sie einen leeren Schrank oder einen komplett mit Fläschchen und Verschlüssen bestückten Schrank.
Marke: Thermo Scientific™ C4000-MS
36.63 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Organisieren Sie Ihre Verbrauchsmaterialien und sparen Sie wertvollen Platz auf dem Labortisch mit Thermo Scientific™ National™ Schubladenboxen für 8-mm-Standardfläschchen mit Schraubgewinde. Schubladenboxen sind in Ausführungen mit sechs und neun Schubladen erhältlich. Die Mini-Schubladenbox mit sechs Schubladen fasst 500 Fläschchen und Verschlüsse, die Schubladenbox in Vollformat, die neun Schubladen enthält, fasst 2.000 Fläschchen und Verschlüsse. Bestellen Sie einen leeren Schrank oder einen komplett mit Fläschchen und Verschlüssen bestückten Schrank.
- Die Mini-Schubladenbox hat 6 Schubladen; 5 Schubladen für je 1 Fläschchenpackung, 1 Schublade für 500 vorgefüllte DP-Verschlusskappen
- Die Schubladenbox im Vollformat verfügt über 9 tiefe Schubladen mit einer Lagerkapazität von 2.000 Fläschchen und vorgefüllten DP-Kappen
- Schubladenboxen zur Organisation der Verbrauchsmaterialien – platzsparend auf der Arbeitsfläche
- Schubladenbox kann nach Verbrauch der Produkte wiederaufgefüllt werden
Spezifikation
Mini-Schubladenbox mit 6 Schubladen, nur Schubladenbox | |
1 | |
Mini-Schubladenbox mit 6 Schubladen, nur Schubladenbox |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.