Learn More
Thermo Scientific™ Schubladenbox
Mit diesen Schubladenboxen mit sechs oder neun Schubladen können Sie Verbrauchsmaterial organisieren und wertvollen Platz auf dem Labortisch sparen. Bestellen Sie einen leeren Schrank oder einen komplett mit Fläschchen und Verschlüssen bestückten Schrank.
Marke: Thermo Scientific™ C5075-219
Beschreibung
Organisieren Sie Ihre Verbrauchsmaterialien und sparen Sie wertvollen Platz auf dem Labortisch mit Thermo Scientific™ National™ Schubladenboxen für 8-mm-Standardfläschchen mit Schraubgewinde. Schubladenboxen sind in Ausführungen mit sechs und neun Schubladen erhältlich. Die Mini-Schubladenbox mit sechs Schubladen fasst 500 Fläschchen und Verschlüsse, die Schubladenbox in Vollformat, die neun Schubladen enthält, fasst 2.000 Fläschchen und Verschlüsse. Bestellen Sie einen leeren Schrank oder einen komplett mit Fläschchen und Verschlüssen bestückten Schrank.
Wählen Sie aus verschiedenen Konfigurationen gemäß Ihrer Anforderungen.
Spezifikation
Blau | |
12 mm | |
Glas | |
PTFE/Silikon | |
1 | |
2 ml | |
Schraubverschluss (oben offen, 6-mm-Öffnung) | |
SureStop Schubladenbox mit 9 Schubladen | |
Nein |
SureStop Schubladenbox mit neun Schubladen | |
Transparent | |
No | |
2000 Stück Kappen und Fläschchen, Fläschchen: C5000-1, Verschluss: C5000-54B | |
Surestop | |
Polypropylen | |
32 mm | |
9 mm | |
9 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.