Learn More
BRAND™ Exsikkator aus Borosilikatglas
Genoppte Basisringoberfläche verbessert die Stabilität und hilft, Risse zu vermeiden. Austauschbarer Deckel im Lieferumfang enthalten.
Marke:  BRAND™ 65043
435.95 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10589341
  • 448.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Beschreibung
  • Konstruktion aus Borosilikatglas
  • Entspricht DIN 12491
  • Präzise geschliffene flache Flansche
  • Oberfläche des Standrings ist zur Verbesserung der Stabilität und zur Vermeidung von Rissen gekörnt
  • Austauschbarer Deckel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
DIN 12491
Exsikkator
355 mm
320 mm
Borosilikatglas
Deckel mit Griff
250 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Exsikkator aus Borosilikatglas > Abmessungen: 250 L x 320 B x 355 H (mm)