Learn More
Thermo Scientific™ Lagerungsstöcke
Sie können verschiedene Kryoröhrchen in diesen Haltern aufbewahren, die in Standard- oder Stufen-Ausführung für eine Vielzahl von Röhrchengrößen und -ausführungen erhältlich sind.
Marke: Thermo Scientific™ 5015-0002
17.06 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24332" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene™ oder Thermo Scientific™ Nunc™ Kryoröhrchen können Sie in Thermo Scientific™ Aluminiumhaltern für Kryoröhrchen aufbewahren, die in Standard- oder Stufen-Ausführung für eine Vielzahl von Röhrchengrößen und -ausführungen erhältlich sind.
- Geeignet zur Lagerung von Röhrchen mit Thermo Scientific™ CryoFlex™ Schläuchen
- Kompatibel mit Farbcodierern, die sich am Stabende befestigen und zur einfacheren Unterscheidung der Proben und optimalen Bestandsverwaltung beschriften lassen
Spezifikation
Standard | |
Aluminiumhalter für Kryoröhrchen | |
11,8125 in. |
Aluminium | |
12/Packung, 48/Karton | |
30 cm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
,
Affymetrix eBioscience
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.Aktionscode: 24108Gültig bis zum: 2025-06-27
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Erhalten Sie 3 für 2
Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.Aktionscode: 24112Gültig bis zum: 2025-06-26
Neues Angebot Jetzt sparen
Eingeschränkte Garantiezeit:
Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.