Learn More
Fisherbrand™ Röhrchenhalter aus Aluminium
Zur Anordnung kryogener Proben für die Aufbewahrung im Tiefkühlgerät oder das Eintauchen in Dewaren. Fisherbrand™ Röhrchenhalter aus Aluminium lassen sich passend für die gängigsten Marken von Kryoröhrchen biegen. In zwei Größen für 2.0 und 5.0 ml-Fläschchen lieferbar.
Marke: Fisherbrand™ HS23206
Beschreibung
- Aluminiumstöcke halten Fläschchen für die Aufbewahrung in Tiefkühlgeräten oder das Eintauchen in LN2-Deware.
- Für den Gebrauch in Flüssig- oder Dampfphase, nur zugelassene Fläschchen verwenden
- Passend zugebogene Stöcke für Kryofläschchen aller größeren Marken
- In zwei Größen lieferbar:
- 290 mm-Stock hält bis zu 5 x 2.0 ml-Fläschchen
- 300 mm-Stock hält bis zu 6 x 5.0 ml-Fläschchen
Spezifikation
300 mm | |
Fläschchen bis 5.0 ml | |
1 kg | |
Halter |
Zur Lagerung im Gefrierschrank oder in LN2-Behältern | |
12/Packung | |
Aluminium |