Learn More
Thermo Scientific™ Lagerungsstöcke
Sie können verschiedene Kryoröhrchen in diesen Haltern aufbewahren, die in Standard- oder Stufen-Ausführung für eine Vielzahl von Röhrchengrößen und -ausführungen erhältlich sind.
23.90 CHF - 114.00 CHF
Produktcode | Marke | Typ | Bauweise/Design | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Bauweise/Design | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10356091
![]() |
Thermo Scientific™
378441 |
Kryoröhrchenhalter | Standard | 29 cm |
114.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10100341
![]() |
Thermo Scientific™
5015-0001 |
Kryoröhrchenhalter | Unterteilt | 29 cm |
23.90 CHF
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11860491
![]() |
Thermo Scientific™
5015-0002 |
Aluminiumhalter für Kryoröhrchen | Standard | 30 cm | N/A | ||||||
10738371
![]() |
Thermo Scientific™
5015-0002 |
Aluminiumhalter für Kryoröhrchen | Standard | 30 cm |
25.20 CHF
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10410803
![]() |
Thermo Scientific™
DS5020-0000 |
Kryoröhrchenhalter | Coder | Not Applicable |
57.90 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene™ oder Thermo Scientific™ Nunc™ Kryoröhrchen können Sie in Thermo Scientific™ Aluminiumhaltern für Kryoröhrchen aufbewahren, die in Standard- oder Stufen-Ausführung für eine Vielzahl von Röhrchengrößen und -ausführungen erhältlich sind.
- Auch geeignet für Röhrchen mit Thermo Scientific™ CryoFlex™ Schutzschlauchmaterial
- Kompatibel mit Farbcodierern, die sich am Aluminiumhalter-Ende befestigen und zur einfacheren Unterscheidung der Proben und optimalen Bestandsverwaltung beschriften lassen.
Spezifikation
Aluminium |
Eingeschränkte Garantiezeit:
Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.