Learn More
Heidolph Instruments Rührstab-Sets
Stirring bars available in oval and cylindrical shape sets
Marke: Heidolph Instruments 509-53000-00
Beschreibung
Ovale Rührstäbe:
- Die Form ähnelt der des Kolbens und gewährleistet eine vollständige Vermischung
- Bei einem ovalen Magnetkern steht mehr Kraft zur Verfügung als bei einem zylindrischen Magnetkern
- Für Anwendungen in folgenden Bereichen:
- Rundbodenkolben z. B. für Reaktionsgemische
Zylindrische Rührstäbe:
- Reibungslose Betriebsbedingungen bei optimaler Kontaktfläche
- Lange Nutzungsdauer
- Für Anwendungen in folgenden Bereichen:
- Bechergläser
- Kristallschalen
- Heizbäder
- Andere Gefäße mit flachem Boden
Spezifikation
Autoklavierbar | |
15 x 6 mm | |
PTFE | |
15 mm | |
3/Pckg. |
Weiß | |
10 ml-Kolben | |
6 mm | |
PTFE | |
Oval |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heidolph Instruments Rührstab-Sets > Größe: 15 x 6 mm, oval
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur