Learn More
Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™ und Super Adjustable™ 2 Top-Track-Kits für stationäre Endeinheiten
Verbindet stationäre Endeinheiten mit Aufbau-Schienensets
Marke:  Metro™ TTE24S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15987291
  • 1675.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 01-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Das Set enthält 86 in. (218,5 cm) lange Pfosten sowie Beschläge, die für den Anschluss der stationären Endeinheiten an die Schiene erforderlich sind
  • Die offene Drahtausführung der Super Erecta Einlegeböden minimiert Staubansammlungen, ermöglicht einen freien Luftstrom und verbessert die Sichtbarkeit der gelagerten Artikel
Bestellinformation
Für jedes Einzelsystem ist ein Set erforderlich. Einlegeböden separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
Kit für stationäre Endeinheit
Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track™ Lagersystem
12 lb.
24 Zoll
61 cm
Edelstahl
Ohne
86 in-Pfosten und Verbindungselemente
5,4 kg
24 in.
61 cm
Name des Produkts
Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™ und Super Adjustable™ 2 Top-Track-Kits für stationäre Endeinheiten > Edelstahl; Regalbreite: 24 Zoll