Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ steriler HDPE Powder Thief für den Einmalgebrauch
BIOPHARMA
Sampling Systems™ SteriWare™ steriler HDPE Powder Thief für den Einmalgebrauch ist ideal für die Entnahme repräsentativer Proben von bekannten Stellen innerhalb der Pulverschüttung.
Marke:  Sampling Systems™ 8060H-1010S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11965636
  • 207.00 CHF / 20 Stück
Verfügbar ab: 17-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Montiert und verpackt in einem Reinraum
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA- oder EU-konformem HDPE
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • BSE/TSE-frei
  • Lückenlose Chargenrückverfolgbarkeit
  • Geeignet für den Einsatz in ATEX-Zonen 0, 1 und 2
  • Kreuzkontaminationsrisiko entfällt – das Gerät kann direkt aus dem Beutel verwendet werden
  • Vor oder nach der Probennahme ist keine Reinigung erforderlich
  • Keine Reinigungsvalidierung (dies ist sehr teuer in der Einrichtung und Ausführung)
  • Hergestellt in einer Reinraumumgebung der Klasse 100,000 (Beschreibungen der einzelnen Probenehmer überprüfen)
  • Beruhigende Sicherheit
  • Geeignet für alle Branchen (Pharmazie, Lebensmittel, Chemie, Kosmetik, Biotechnologie usw.)
  • Geeignet für den Einsatz in ATEX-Zonen 0, 1 und 2
  • Finanzen
  • Sparen Sie Zeit und Geld (die Reinigung eines wiederverwendbaren Probenehmers kostet mehr als die Anschaffung eines Einweg-Probenehmers)
Spezifikation
Spezifikation
HDPE
Steril
1000 mm
10 ml
21 mm Durchmesser