Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg ViscoThief
BIOPHARMA
Ein Einweg-Probenehmer für den Einmalgebrauch, der für viskose Materialien wie Cremes, Öle und andere dicke Flüssigkeiten entwickelt wurde.
121.00 CHF - 158.08 CHF
Spezifikation
Produkttyp LiquiThief
Material HDPE
Einwegprodukt Ja
Außendurchmesser (metrisch) 21 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
11975636
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
8055H-500
100 ml Unsteril
121.00 CHF
20 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11995636
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
8055H-1000
190 ml Unsteril
158.08 CHF
20 Stück
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11985636
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
8055H-500S
100 ml Steril
145.00 CHF
20 Stück
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
LiquiThief
HDPE
Ja
21 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg ViscoThief