Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg ViscoThief
BIOPHARMA
Ein Einweg-Probenehmer für den Einmalgebrauch, der für viskose Materialien wie Cremes, Öle und andere dicke Flüssigkeiten entwickelt wurde.
Marke:  Sampling Systems™ 8055H-500S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11985636
  • 145.00 CHF / 20 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
LiquiThief
100 ml
Steril
500 mm
HDPE
Ja
21 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg ViscoThief > Fassungsvermögen: 100 ml; steril