Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg ViscoThief
BIOPHARMA
Ein Einweg-Probenehmer für den Einmalgebrauch, der für viskose Materialien wie Cremes, Öle und andere dicke Flüssigkeiten entwickelt wurde.
Marke:  Sampling Systems™ 8055H-500
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11975636
  • 121.00 CHF / 20 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
LiquiThief
100 ml
Unsteril
500 mm
HDPE
Ja
21 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg ViscoThief > Kapazität: 100 ml