Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Cleaning Coupons
SteriWare™ Cleaning Coupons are essential equipment for checking your cleaning processes. Cleaning coupons are available in a range of different materials and two standard sizes.
Marke: Sampling Systems™ 8352PS-100
Beschreibung
- Die SteriWare™ Reinigungszettel sind die perfekte Möglichkeit, Ihr Reinigungsverfahren zu testen und zu validieren.
- Die Reinraumproduktion verbessert die Reinheit des Endprodukts.
- Jeder Zettel wird zu 100 % inspiziert und anschließend einzeln im Reinraum verpackt.
- Sterile Zettel sind ebenfalls ab Lager erhältlich.
- Die Zettel sind ab Lager in den gängigen Größen, Materialien und Oberflächen erhältlich.
- Wird zu Validierungszwecken mit Konformitätszertifikat geliefert.
- Beliebte Reinigungszettel sind aus PP, Nylon, PS, PVC und HDPE.
- Es gibt eine große Auswahl an anderen Zetteln.
- Hergestellt aus hochwertigem, reinem Material.
- Einzeln verpackt in Reinräumen der Klasse 10.000.
- Erhältlich mit chargenspezifischer Konformitätsbescheinigung.
- Sterile Ausführungen sind mit einem Bestrahlungszertifikat erhältlich.
Spezifikation
Polystyrol | |
Einzeln verpackt | |
100 mm |
100 mm | |
Unsteril |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
072363 | Konformitätsbescheinigung | 07/12/2022 | 8352PS-100 |