Learn More
Merck Steritop™ E-GP Steriles Vakuumfiltrationssystem ohne Trichter
Die neueste Erweiterung in der Stericup™ Quick Release-Produktreihe Umweltbewusst entwickelt.
274.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig mit blauem Adapter |
---|---|
Einwegprodukt | Ja |
Material | Polystyrol |
Material (Membran) | Express PLUS PES-Membran |
Porengröße | 0,22 μm |
Produktcode | Marke | Auslassanschluss | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Auslassanschluss | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16457545
![]() |
Merck
SEGPT0038 |
38-mm-Gewinde |
274.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16467545
![]() |
Merck
SEGPT0045 |
45-mm-Gewinde |
274.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 24-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Die gleiche leistungsstarke Reduzierung von Keimbelastung in Medien und Puffern wie mit den bewährten Stericup™ und Steritop™ Filtern, jedoch mit zusätzlichen Vorteilen:
- Signifikante, messbare Reduzierung von Giftabfall
- Für mehr Platz in kleineren TC-Räumen, wo es auf jeden Zentimeter ankommt
- Verbesserte und messbare Einhaltung institutioneller Nachhaltigkeitsanforderungen im Labor – oder ein Mittel zum Erzielen der eigenen Umweltschutzziele
Spezifikation
Durchsichtig mit blauem Adapter | |
Polystyrol | |
0,22 μm | |
40 cm² | |
Flaschenaufsatzfilter | |
73 mm |
Ja | |
Express PLUS PES-Membran | |
Steril | |
Sterile Filtration | |
<2 ml (begrenzt durch Fläschchenvolumen) | |
73 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Merck Steritop™ E-GP Steriles Vakuumfiltrationssystem ohne Trichter