Learn More
Merck Steritop™ E-GP Steriles Vakuumfiltrationssystem ohne Trichter
Die neueste Erweiterung in der Stericup™ Quick Release-Produktreihe Umweltbewusst entwickelt.
Marke: Merck SEGPT0045
Beschreibung
Sterile Stericup E- und Steritop E-Vakuumsysteme sind die neueste Ergänzung der Stericup Quick Release-Produktreihe. Die Geräte der Stericup E und Steritop E Produktreihe wurden als nachhaltigere Option für die Sterilfiltration entwickelt, die deutlich weniger Kunststoff und Verpackung benötigt. Es handelt sich um trichterlose Filterprodukte für die sterile Vakuumfiltration von wässrigen Lösungen wie Medien und Gewebekulturreagenzien/Puffer.
Die Geräte Stericup E und Steritop E sind speziell für die Sterilfiltration von Medien und Gewebekulturreagenzien/-puffern aus kompatiblen Flaschen (38 und 45 mm Halsgröße) konzipiert.
SEGPT0038 ist ein 38 mm-Gewindekragen, der eine PES Express PLUS-Membran mit einer Porengröße von 0,22 µm und schnellem Durchfluss verwendet, die direkt an eine 45 mm-Empfängerflasche (Glas oder Kunststoff) mit beliebigem Volumen zur Sterilisierung von Gewebekulturmedien und Puffern angeschlossen werden kann.
Spezifikation
Durchsichtig mit blauem Adapter | |
Polystyrol | |
0,22 μm | |
40 cm² | |
45-mm-Gewinde | |
Flaschenaufsatzfilter | |
73 mm |
Ja | |
Express PLUS PES-Membran | |
Steril | |
Sterile Filtration | |
45 mm-Gewinde | |
<2 ml (begrenzt durch Fläschchenvolumen) | |
73 mm |
Videos
-
MK Stericup