Learn More
Merck Steritop™ E-GP Steriles Vakuumfiltrationssystem ohne Trichter
GREENER_CHOICE
Die neueste Erweiterung in der Stericup™ Quick Release-Produktreihe Umweltbewusst entwickelt.
Marke:  Merck SEGPT0038
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16457545
  • 274.00 CHF / 12 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Beschreibung
Sterile Stericup E- und Steritop E-Vakuumsysteme sind die neueste Ergänzung der Stericup Quick Release-Produktreihe. Die Geräte der Stericup E und Steritop E Produktreihe wurden als nachhaltigere Option für die Sterilfiltration entwickelt, die deutlich weniger Kunststoff und Verpackung benötigt. Es handelt sich um trichterlose Filterprodukte für die sterile Vakuumfiltration von wässrigen Lösungen wie Medien und Gewebekulturreagenzien/Puffer.
Die Geräte Stericup E und Steritop E sind speziell für die Sterilfiltration von Medien und Gewebekulturreagenzien/-puffern aus kompatiblen Flaschen (38 und 45 mm Halsgröße) konzipiert.
SEGPT0038 ist ein 38 mm-Gewindekragen, der eine PES Express PLUS-Membran mit einer Porengröße von 0,22 µm und schnellem Durchfluss verwendet, die direkt an eine 45 mm-Empfängerflasche (Glas oder Kunststoff) mit beliebigem Volumen zur Sterilisierung von Gewebekulturmedien und Puffern angeschlossen werden kann.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig mit blauem Adapter
Polystyrol
0,22 μm
40 cm²
38-mm-Gewinde
Flaschenaufsatzfilter
73 mm
Ja
Express PLUS PES-Membran
Steril
Sterile Filtration
38 mm-Gewinde
<2 ml (begrenzt durch Fläschchenvolumen)
73 mm
Videos
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      MK Stericup
    Zertifikate
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Merck Steritop™ E-GP Steriles Vakuumfiltrationssystem ohne Trichter > Auslassanschluss: 38-mm-Gewinde