Learn More
Sartorius Sterisart NF gamma, Transfersystem
Das Sterisart™ NF System ist eine vollständig auf der Membranfiltrationsmethode basierende Einwegtechnologie für die Sterilitätskontrolle pharmazeutischer Produkte.
Marke:  Sartorius 16472--------GBD
225.90 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17827960
  • 345.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Einzigartige Septumversion für aseptische Probenahme
  • Hohe Retention von Mikroben
  • Geringe Adsorption
  • Hohe mechanische Stabilität
  • Scharfe Metallnadel für einfache Penetration
  • Vorinstallierte farbcodierte Schlauchklemmen
  • Einfach zu lesende Graduierung
  • Anwenderfreundlich (verschiedene praktische Adapter sind erhältlich)
  • Identifizierung der Produkt-/Chargennummer
  • Große Auswahl an Adaptern und mehr als 20 verschiedenen Gerätetypen
  • Gasundurchlässige Verpackung zum Schutz vor Sterilisiermitteln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Doppelnadel
Steril
Schlauchsystem mit Doppelnadel
Glas
Sterilitätstests
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Sterisart NF gamma, Transfersystem > Typ: Schlauchsystem mit Doppelnadel