Learn More
Cytiva Membranfilter aus Cellulosenitrat – Klasse NC45
Mit sehr enger Porengrößenverteilung und geringem Gehalt an extrahierbaren Substanzen
Marke:  Cytiva 10401112
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11375164
  • 235.00 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Verbesserte Temperaturstabilität
  • Höhere Festigkeit und Flexibilität
  • Reduzierte Schrumpfung
  • Weiße, einfache Filter
  • Porengröße: 0.45μ m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Cellulose Nitrate
0,45 μm
Entfernung großer Mengen von Bakterien (allgemein), Sedimentanalyse (Wassermikrobiologie und Analyse)
Hydrophil
100/Packung
80 °C
1,85 in.
Weiß
8 μm
Unsteril
NC45
Glatt
176 °F
Membranfilter
4,7 cm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Name des Produkts
Cytiva Membranfilter aus Cellulosenitrat – Klasse NC45 > Porengröße: 0.45 μm; Durchmesser: 47 mm (1.85 in.)