Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Disposable Sample Scoop
Diese sterilen Polystyrolschaufeln eignen sich zur Beprobung von Pulver, Granulaten und Pasten. Buerkle™ SteriPlast™ Schaufeln sind optional mit transparenten Deckel erhältlich, um ein steriles und kontaminationsfreies Probenahmeverfahren zu gewährleisten.
Marke: Buerkle™ 5378-1003
17.47 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Mit oder ohne transparente Abdeckung zum Schutz der Proben vor Kontaminationen
- Ergonomisch geformter Griff mit leicht angeschrägtem Rand
- Die Schaufel steht waagerecht, sodass beim Absetzen kein Material herausrieselt
- Ideal für Pulver, Granulate und Pasten
- Einzeln verpackt für Einmalanwendungen
- Sterilisiert durch Gammastrahlung
- Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7 (10,000)
Spezifikation
Schaufel | |
Nicht autoklavierbar | |
Without Lid | |
Steril | |
Probenahme bei Pulvern, Granulaten und Pasten |
Polystyrol | |
Ohne Deckel | |
50 mL | |
Weiß | |
160 mm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Buerkle Sample scoops SteriPlast and LaboPlast
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
252112 | Konformitätsbescheinigung | 05/06/2025 | 5378-1003 |
250009 | Konformitätsbescheinigung | 04/02/2025 | 5378-1003 |
242166 | Konformitätsbescheinigung | 04/07/2024 | 5378-1003 |
234868 | Konformitätsbescheinigung | 05/12/2023 | 5378-1003 |
230519 | Konformitätsbescheinigung | 08/03/2023 | 5378-1003 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
0Stunden
6Minuten
21Sekunden
27