Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Disposable Sample Scoop
Diese sterilen Polystyrolschaufeln eignen sich zur Beprobung von Pulver, Granulaten und Pasten. Buerkle™ SteriPlast™ Schaufeln sind optional mit transparenten Deckel erhältlich, um ein steriles und kontaminationsfreies Probenahmeverfahren zu gewährleisten.
Marke: Buerkle™ 5378-1002
Beschreibung
- Mit oder ohne transparente Abdeckung zum Schutz der Proben vor Kontaminationen
- Ergonomisch geformter Griff mit leicht angeschrägtem Rand
- Die Schaufel steht waagerecht, sodass beim Absetzen kein Material herausrieselt
- Ideal für Pulver, Granulate und Pasten
- Einzeln verpackt für Einmalanwendungen
- Sterilisiert durch Gammastrahlung
- Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7 (10,000)
Spezifikation
Schaufel | |
Nicht autoklavierbar | |
25 mL | |
Weiß | |
142 mm |
Polystyrol | |
Mit Deckel | |
Steril | |
Probenahme bei Pulvern, Granulaten und Pasten |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Buerkle Sample scoops SteriPlast and LaboPlast