Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ detektierbare Schaufeln
Zur Probenahme in der Lebensmittel-, Futtermittel- und Pharmaindustrie. Die Buerkle™ SteriPlast™ detektierbaren Schaufeln sind ideal für Pulver, Granulate und Pasten.
Marke: Buerkle™ 5378-2001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Verwendung von blauen Werkzeugen trägt dazu bei, die Anforderungen der HACCP-Gefahrenanalyse und -bewertung in Bezug auf Fremdkörper zu erfüllen
- Dies ist ein wichtiges Kriterium in der Lebensmittelverarbeitung und -produktion sowie in der Futtermittel- und Pharmaindustrie
- Kann als Teil des HACCP/IFS-Fremdobjektmanagements verwendet werden
- Einzeln verpackt für den Einmalgebrauch und mit Gammastrahlen sterilisiert
- Produktion, Montage und Verpackung nach Reinraumklasse 7
- Kann von Farbscannern, Metalldetektoren oder Röntgenstrahlen erkannt werden
Compliance
EU food requirements
Spezifikation
Detektierbare Probenschaufel | |
Nicht autoklavierbar | |
Ja | |
Blau | |
5.5 Zoll |
Polystyrol | |
25 mL | |
Steril | |
Probenahme bei Pulvern, Granulaten und Pasten | |
141 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ SteriPlast™ detektierbare Schaufeln > Länge: 141 mm; Kapazität: 25mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur