Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Druck-/Vakuummessgeräte
Tragbares Gerät zum Messen und Anzeigen von Differentialdruck/Unterdruck in elf verschiedenen Einheiten (psi, mbar usw.)
Marke:  Fisherbrand™ 90023-77
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11784206
  • 251.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes:
Das Modell ohne Druckfunktion beinhaltet Schläuche, eine 9 V-Batterie, einen Transportkoffer aus ABS-Kunststoff und einen RS-232-Anschluss, das Modell mit Druckfunktion beinhaltet Schläuche, Batterien vom Typ AA, einen Transportkoffer aus ABS-Kunststoff, einen Computerausgang, ein 79 in. langes Computerkabel mit Software-CD und eine Papierrolle.
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
ISO 17025, A2LA, NIST
Tragbares Gerät zum Messen und Anzeigen von Differentialdruck/Unterdruck in 11 verschiedenen Einheiten (psi, mbar usw.)
2,9 cm
7,12 in.
ABS-Kunststoff
0 °C bis 50 °C
99 Stunden 59 Minuten 59 Sekunden
0,14 kg
7 cm
LCD
Modell ohne Druck
7,12 x 2,75 x 1,12 in. (18,1 x 7 x 2,9 cm)
1,12 in.
Schlauch, 9 V-Batterie, Transportkoffer aus ABS-Kunststoff und RS232-Port
18,1 cm
32 bis 122 °F
0.5 s
5 oz.
2,75 in.
± 0.3 %
−100 bis 100 psi
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable™ Druck-/Vakuummessgeräte > Unterteilungen:3mm