Learn More
Kartell™ Klebeband, Sterilisationsindikator
Zeigt eine erfolgte Sterilisation durch einfachen Farbumschlag von Weiß nach Braun an. Kartell™ Klebeband zur Sterilisationsanzeige ist in Ausführungen zum Autoklavieren sowie in Ausführungen für die Trockenwärme-Sterilisation erhältlich.
Marke:  Kartell™ 0105100
78.54 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10245041
  • 154.00 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zeigt eine erfolgte Sterilisation durch einfachen Farbumschlag von Weiß nach Braun an.Kartell™ Klebeband zur Sterilisationsanzeige ist in Ausführungen zum Autoklavieren sowie in Ausführungen für die Trockenwärme-Sterilisation erhältlich.
  • Das Klebeband zeigt die Sterilisation an.
  • Verfügbare Klebebänder für Autoklavier- und Poupinet-Sterilisationsmethoden:
    • Band für Autoklavierung: 20’ bei +121 °C, 10’ bei +125 °C oder 5’ bei +135 °C
    • Poupinel-Methode: Trockenhitze
  • Farbumschlag von Weiß zu Braun
  • Bleifrei bei korrekter Lagerung
  • Das Autoklavierungsband kann bis zu 3 Jahre nach Herstellungsdatum verwendet werden.
  • Das Poupinel-Klebeband kann bis zu 24 Monate nach Herstellungsdatum verwendet werden.
  • Konform mit ISO 11140/2005
Spezifikation
Spezifikation
ISO 11140/2005
50 m
Ja
19 mm
Zur Angabe der Sterilisation
Papier
Trockenhitze (Poupinel-Methode)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Klebeband, Sterilisationsindikator > Abmessungen (LxB):50m x 19mm