Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Wägeschiffchen
Mit den neuen und verbesserten Thermo Scientific™ Sterilin™ Wägeschiffchen mit abgerundeten Ecken können Sie einen Trichter zum einfachen Ausgießen und vollständigen Probentransfer bilden.
42.55 CHF - 228.00 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Farbe | Typ | Form | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Farbe | Typ | Form | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11864722
![]() |
Thermo Scientific™
WB30332 |
5 ml | Schwarz | Antistatisches Waageschälchen | Diamantförmig |
85.25 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11864712
|
Thermo Scientific™
WB30331 |
5 ml | Weiß | Antistatisches Waageschälchen | Diamantförmig |
76.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12427702
|
Thermo Scientific™
WB30311 |
5 mL | Weiß | Standard | Diamond | N/A | ||||||
11894712
|
Thermo Scientific™
WB30321 |
7 ml | Weiß | Wägeschiffchen | Quadratisch |
77.25 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11844712
![]() |
Thermo Scientific™
WB30322 |
7 ml | Schwarz | Antistatisches Waageschälchen | Quadratisch |
89.60 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11333814
|
Thermo Scientific™
WB30205 |
7 ml | Weiß | Standard | Quadratisch |
78.50 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12407702
![]() |
Thermo Scientific™
WB30206 |
7 ml | Schwarz | Standard | Quadratisch |
83.50 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11894702
|
Thermo Scientific™
WB30305 |
250 ml | Schwarz | Standard | Quadratisch |
220.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11804712
|
Thermo Scientific™
WB30314 |
30 ml | Weiß | Standard | Diamantförmig |
88.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11824722
![]() |
Thermo Scientific™
WB30315 |
30 ml | Schwarz | Standard | Diamantförmig |
110.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11874712
![]() |
Thermo Scientific™
WB30334 |
30 ml | Weiß | Antistatisches Waageschälchen | Diamantförmig |
75.25 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11844722
![]() |
Thermo Scientific™
WB30335 |
30 ml | Schwarz | Antistatisches Waageschälchen | Diamantförmig |
90.90 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12437702
|
Thermo Scientific™
WB30317 |
100 ml | Weiß | Standard | Diamantförmig |
152.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11834722
|
Thermo Scientific™
WB30318 |
100 ml | Schwarz | Standard | Diamantförmig |
217.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12447702
![]() |
Thermo Scientific™
WB30325 |
100 ml | Schwarz | Antistatisches Waageschälchen | Quadratisch |
225.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11884712
![]() |
Thermo Scientific™
WB30337 |
100 ml | Weiß | Antistatisches Waageschälchen | Diamantförmig |
200.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11804722
|
Thermo Scientific™
WB30324 |
100 ml | Weiß | Antistatisches Waageschälchen | Quadratisch |
127.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12417702
![]() |
Thermo Scientific™
WB30255 |
100 ml | Schwarz | Standard | Quadratisch |
122.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11854722
|
Thermo Scientific™
WB30338 |
100 ml | Schwarz | Antistatisches Waageschälchen | Diamantförmig |
185.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11824712
|
Thermo Scientific™
WB30254 |
100 ml | Weiß | Standard | Quadratisch |
122.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11854712
![]() |
Thermo Scientific™
WB30328 |
250 ml | Schwarz | Antistatisches Waageschälchen | Quadratisch |
224.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11814722
|
Thermo Scientific™
WB30327 |
250 ml | Weiß | Antistatisches Waageschälchen | Quadratisch |
228.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11834712
|
Thermo Scientific™
WB30304 |
250 ml | Weiß | Standard | Quadratisch |
223.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
Mit den neuen und verbesserten Thermo Scientific™ Sterilin™ Wägeschiffchen mit abgerundeten Ecken können Sie einen Trichter zum einfachen Ausgießen und vollständigen Probentransfer bilden. Alle Größen in 250er-Packungen erhältlich, 500 Stück pro Karton.
- Aus hochstabilem Polystyrol
- Die hydrophobe Oberfläche stellt sicher, dass keine Absorption von Wasser aus der Atmosphäre oder Probe stattfindet
- Erhältlich in Schwarz oder Weiß zur Gewährleistung der Eignung für verschiedenfarbige Probenmaterialien
- Antistatisch, damit das Pulver nicht kleben bleibt
- Flachboden für eine sichere, feste Ablage auf der Waagenschale
- Wird nichtsteril geliefert
Specifications
Flach | |
Polystyrol |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.