Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Wägeschiffchen
Mit den neuen und verbesserten Thermo Scientific™ Sterilin™ Wägeschiffchen mit abgerundeten Ecken können Sie einen Trichter zum einfachen Ausgießen und vollständigen Probentransfer bilden.
Marke: Thermo Scientific™ WB30322
58.72 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit den neuen und verbesserten Thermo Scientific™ Sterilin™ Wägeschiffchen mit abgerundeten Ecken können Sie einen Trichter zum einfachen Ausgießen und vollständigen Probentransfer bilden. Alle Größen in 250er-Packungen erhältlich, 500 Stück pro Karton.
- Aus hochstabilem Polystyrol
- Die hydrophobe Oberfläche stellt sicher, dass keine Absorption von Wasser aus der Atmosphäre oder Probe stattfindet
- Erhältlich in Schwarz oder Weiß zur Gewährleistung der Eignung für verschiedenfarbige Probenmaterialien
- Antistatisch, damit das Pulver nicht kleben bleibt
- Flachboden für eine sichere, feste Ablage auf der Waagenschale
- Wird nichtsteril geliefert
Spezifikation
Flach | |
Schwarz | |
Quadratisch | |
Antistatisches Waageschälchen | |
44 mm |
7 ml | |
Polystyrol | |
Unsteril | |
44 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13