Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Wägeschiffchen
Mit den neuen und verbesserten Thermo Scientific™ Sterilin™ Wägeschiffchen mit abgerundeten Ecken können Sie einen Trichter zum einfachen Ausgießen und vollständigen Probentransfer bilden.
Marke:  Thermo Scientific™ WB30314
57.60 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11804712
  • 88.00 CHF / 500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Beschreibung
Mit den neuen und verbesserten Thermo Scientific™ Sterilin™ Wägeschiffchen mit abgerundeten Ecken können Sie einen Trichter zum einfachen Ausgießen und vollständigen Probentransfer bilden. Alle Größen in 250er-Packungen erhältlich, 500 Stück pro Karton.
  • Aus hochstabilem Polystyrol
  • Die hydrophobe Oberfläche stellt sicher, dass keine Absorption von Wasser aus der Atmosphäre oder Probe stattfindet
  • Erhältlich in Schwarz oder Weiß zur Gewährleistung der Eignung für verschiedenfarbige Probenmaterialien
  • Antistatisch, damit das Pulver nicht kleben bleibt
  • Flachboden für eine sichere, feste Ablage auf der Waagenschale
  • Wird nichtsteril geliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Flach
Weiß
Diamantförmig
Standard
60 mm
30 ml
Polystyrol
Unsteril
80 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Sterilin™ Wägeschiffchen >